Ethidium bromure solution 0,07 %
Ethidium bromure solution 0,07 %
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue A2273.0005
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Ethidium bromure solution 0,07 %
N° de catalogue A2273.0005
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  1239-45-8
Ethidium bromure solution 0,07 %
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  1239-45-8
Prix
SFr. 48.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Informations de livraison: Supplied in a dropper bottle.
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numéro CAS:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Poids moléculaire:394.31 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL