Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
N° de catalogue A4892.1000
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)