Agar
5 kg
N° de catalogue A0917.5000
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Agar Agar
- Numéro CAS:9002-18-0
- Numéro MDL:MFCD00081288
- Index Merck:13,00184
- Point de fusion:90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-658-1
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:5 kg