0.00 SFr.
Saisie de commande
/
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Switzerland
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
A0917.1000
:
PanReac AppliChem
Agar
A0917.1000
:
PanReac AppliChem
:
9002-18-0
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
:
9002-18-0
SFr. 213.00
1 * 1 kg
-
+
:
Agar Agar
:
9002-18-0
:
MFCD00081288
:
13,00184
:
90 °C
:
Température ambiante
:
232-658-1
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
1 kg
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 (K30)
#: J62417.A1
: Thermo Fisher Scientific