Agar
Agar
5 kg
N° de catalogue APPCA0949.5000
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Agar
N° de catalogue APPCA0949.5000
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  9002-18-0
Agar
Numéro CAS:  9002-18-0
Prix
1 960.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Agar Agar
  • Numéro CAS:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Index Merck:13,00184
  • Point de fusion:90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-658-1
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 kg