Scoops
Scoops
400 mm, 160 mm, blanc
N° de catalogue SCRW4280400
Fournisseur:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
N° de catalogue SCRW4280400
Fournisseur:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
400 mm, 160 mm, blanc
Prix
SFr. 9.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Spécifications
  • Largeur:
    160 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    400 mm
  • Seq:
    05