Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOBO12112-05
Marketsource
Fournisseur:   MO BIO
Agar
N° de catalogue MOBO12112-05
Fournisseur:  MO BIO
Marketsource
Numéro CAS:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  9002-18-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Agar Agar
  • Numéro CAS:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Index Merck:13,00184
  • Point de fusion:90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-658-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications