D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue BACE4003254.1000
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Acide lactique
N° de catalogue BACE4003254.1000
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS:  10326-41-7
D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  10326-41-7
Prix
404.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
  • Numéro CAS:10326-41-7
  • Formule:C₃H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00068313
  • Poids moléculaire:90.08 g/mol
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:233-713-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g
Spécifications