D(-)-Acide lactique
Flacon verre pour solides, 250 mg
N° de catalogue BACE4003254.0250
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Acide lactique
N° de catalogue BACE4003254.0250
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 10326-41-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
- Numéro CAS:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068313
- Poids moléculaire:90.08 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:233-713-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 mg