trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue BACE4002357.0100
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
N° de catalogue BACE4002357.0100
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 51-35-4
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- Numéro CAS:51-35-4
- Formule:C₅H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064320
- Poids moléculaire:131.13 g/mol
- Index Merck:13,04866
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:206 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-091-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g



