trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue BACE4002357.0025
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
N° de catalogue BACE4002357.0025
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 51-35-4
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- Numéro CAS:51-35-4
- Formule:C₅H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064320
- Poids moléculaire:131.13 g/mol
- Index Merck:13,04866
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:206 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-091-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



