D-Thréonine
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue BACE4031299.0100
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
D-Thréonine
N° de catalogue BACE4031299.0100
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 632-20-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
- Numéro CAS:632-20-2
- Formule:C₄H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064269
- Poids moléculaire:119.12 g/mol
- EINECS:211-171-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
- Cat. No.:BACE4031299.0100



