D-Thréonine
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue BACE4031299.0025
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
D-Thréonine
N° de catalogue BACE4031299.0025
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 632-20-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
- Numéro CAS:632-20-2
- Formule:C₄H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064269
- Poids moléculaire:119.12 g/mol
- EINECS:211-171-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



