Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D-allo-Thréonine

D-allo-Thréonine

Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue BACE4008353.1000
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
D-allo-Thréonine
N° de catalogue BACE4008353.1000
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS:  24830-94-2
D-allo-Thréonine

Flacon verre pour solides, 1 g

Numéro CAS:  24830-94-2
Prix
506.10 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
  • Numéro CAS:24830-94-2
  • Formule:C₄H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00004526
  • Poids moléculaire:119.12 g/mol
  • EINECS:246-488-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.