β-Alanine
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue BACE4030329.0100
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
β-Alanine
N° de catalogue BACE4030329.0100
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 107-95-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numéro CAS:107-95-9
- Formule:C₃H₇NO₂
- Numéro MDL:MFCD00008200
- Poids moléculaire:89.09 g/mol
- Index Merck:13,00204
- Point d'ébullition:201 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:94 °C
- Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-536-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g