Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
N° de catalogue COWI010.114
Fournisseur:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
N° de catalogue COWI010.114
Fournisseur:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
Prix
SFr. 22.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spécifications
  • RN:
    14/35
  • Hauteur:
    46 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..