Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
N° de catalogue COWI010.129
Fournisseur:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
N° de catalogue COWI010.129
Fournisseur:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
Prix
SFr. 36.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spécifications
  • RN:
    29/42
  • Hauteur:
    57 mm