Scoops
Scoops
210 mm, 75 mm, blanc
N° de catalogue SCRW4280210
Fournisseur:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
N° de catalogue SCRW4280210
Fournisseur:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
210 mm, 75 mm, blanc
Prix
SFr. 3.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Spécifications
  • Largeur:
    75 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    01