Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Refroidisseurs à circulation, séries FC

Refroidisseurs à circulation, séries FC

FCW2500T*, -25...+80 °C, ±0,2 °C, 2,5; 2,0; 1,8; 0,8; 0,25 kW, 8 - 11 l, 460×610×490 mm
N° de catalogue 473-0024
Fournisseur:   JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries FC
N° de catalogue 473-0024
Fournisseur:  JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries FC
Refroidisseurs à circulation, séries FC

FCW2500T*, -25...+80 °C, ±0,2 °C, 2,5; 2,0; 1,8; 0,8; 0,25 kW, 8 - 11 l, 460×610×490 mm

Prix
SFr. 13’550.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Refroidisseurs à circulation écologiques permettant d'économiser l'eau du robinet. Les unités sont rapides et puissantes et offrent un temps de refroidissement rapide et une grande efficacité. Grâce à leur conception compacte, ils peuvent être installés sur ou sous les paillasses de laboratoire. Les unités FC possèdent deux multi-écrans à LED distincts pour les valeurs de consigne et les valeurs réelles.

  • Éléments chauffants intégrés pour permettre les applications de chauffage et de refroidissement avec les modèles FC
  • Les refroidisseurs FC présentent un rapport réglable pour la température d'entrée/sortie
  • Raccordement pour capteur externe PT100 à des fins de mesure et de contrôle externes (modèles de type T)
  • Interface RS232, raccordements d'entrée de mise en veille et de sortie d'alarme
  • Raccordement pour programmation externe, enregistreur de température, capteur externe PT100 (modèles de type T)

Les modèles dotés de la désignation W sont à refroidissement par eau, leur fonctionnement est pratiquement silencieux et ils permettent de réduire la génération de chaleur dans l'environnement. Les unités sont équipées d'une fonction de supervision permanente des performances grâce à des capteurs et d'une protection contre la surcharge du compresseur et du moteur de la pompe. En cas de perturbation, les unités s'éteignent complètement. Les modèles FC disposent d'un système d'alerte précoce avec signal sonore en cas de niveau de liquide faible et les deux unités disposent de limites de température élevée et basse ainsi que d'une protection contre le gel et le fonctionnement à sec. Les unités se remplissent aisément par l'avant et disposent d'une grille d'aération amovible.

Débit max. / pression max.:
Modèles FC : 20 l/min, pression de 500 mbar
Modèles FC S : 22 l/min, pression de 1200 mbar
Modèles FC T : 28 l/min, pression de 3500 mbar
« W » indique un modèle à refroidissement par eau.

FC models: 20 l/min, 500 mbar pressure

FC S models: 22 l/min, 1200 mbar pressure

FC T models: 28 l/min, 3500 mbar pressure

Informations de livraison: fournis avec 2 fixations cannelées pour tubes de diamètre interne 8 et 12 mm. Toutes les unités dotées d'une interface RS232 peuvent utiliser le logiciel gratuit EasyTemp pour un contrôle par ordinateur ; le logiciel peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web de Julabo.

Attention: Remarque : capacité de refroidissement à +20, +10, +5, –10 et –20 °C
FCW2500T avec refroidissement par eau

Spécifications
  • Plage de température:
    -25...+80 °C
  • Capacité:
    8 - 11 l
  • l×p×h:
    460×610×490 mm
  • Capacité de refroidissement:
    2,5; 2,0; 1,8; 0,8; 0,25 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,2 °C
  • Type:
    FCW2500T*
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.