Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Without connector (free end) for custom installation of reference electrode plug, 5 m
Catalog # SCOI285121854
Supplier:   SI Analytics
Câbles pour électrodes
Catalog # SCOI285121854
Supplier:  SI Analytics
Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Without connector (free end) for custom installation of reference electrode plug, 5 m
Price
SFr. 66.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
Specifications
  • Désignation:
    Without connector (free end) for custom installation of reference electrode plug
  • Longueur:
    5 m
  • Seq:
    07