Agar
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue ROTH2266.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Agar Agar
- Numéro CAS:9002-18-0
- Numéro MDL:MFCD00081288
- Index Merck:13,00184
- Point de fusion:90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-658-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 g