Extrait de levure
Extrait de levure
Extrait de levure, 500 g
N° de catalogue J850-500G
Fournisseur:   VWR Chemicals
Extrait de levure
N° de catalogue J850-500G
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Extrait de levure
Extrait de levure
Extrait de levure, 500 g
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 269.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Extrait de levure
Spécifications