Extrait de levure
Extrait de levure, 1 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
- High purity extract
- Used for supplementing media
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 kg
- Désignation:Extrait de levure