Potassium hydroxyde, qualité Réactif
Flacon Plastique, 500 g
  0489-500G
Potassium hydroxyde, qualité Réactif
  0489-500G
 :  1310-58-3
Potassium hydroxyde, qualité Réactif
Potassium hydroxyde, qualité Réactif
Flacon Plastique, 500 g
 :  1310-58-3
SFr. 131.00
1 * 500 g
 :  Potash caustic, Caustic potash
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :12,07806
  •  :1320 °C (1013 hPa)
  •  :360 °C
  •  :2,04 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :215-181-3
  •  :1813
  •  :8,II
  •  :01-2119487136-33
  • Arsenic:
    ≤0.0003%
  • Heavy Metals:
    ≤0.003%
  • Moisture:
    10 – 17%
  • Potassium Carbonate:
    ≤3.5%
  • Purity:
    >85.0%
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 g