Potassium hydroxyde, qualité Réactif
Flacon Plastique, 1 kg
Supplier: VWR Chemicals
Potassium hydroxyde, qualité Réactif
Catalog # 0489-1KG
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 1310-58-3
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
- CAS Number:1310-58-3
- Formula:KOH
- MDL Number:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Merck Index:12,07806
- Boiling Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:360 °C
- Density:2,04 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1813
- ADR:8,II
- REACH:01-2119487136-33
Dokumente
Specifications
Specification Test Results
- Arsenic:≤0.0003%
- Heavy Metals:≤0.003%
- Moisture:10 – 17%
- Potassium Carbonate:≤3.5%
- Purity:>85.0%
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 kg



