Storage Insert Boxes
vert, 108×162×45 mm, PS
  HUEN622400
Storage Insert Boxes
  HUEN622400
Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
vert, 108×162×45 mm, PS
SFr. 109.00
1 * 25 ST
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
  • Colours suitable for foods
  • Suitable for assortment boxes and small parts cases
 : Transparent lids are available separately.
  • Couleur:
    vert
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    10
  • l×p×h:
    108×162×45 mm
Accessories
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN253000
    Lid for insert box, PS, 324×108 mm
    incolore
    1 * 10 ST
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN252900
    Lid for insert box, PS, 216×108 mm
    incolore
    1 * 10 ST - SFr. 28.30
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN252800
    Lid for insert box, PS, 162×108 mm
    incolore
    1 * 1 ST - SFr. 2.90
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN252700
    Lid for insert box, PS, 108×108 mm
    incolore
    1 * 1 ST - SFr. 2.50
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN252600
    Lid for insert box, PS, 108×54 mm
    incolore
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
  •  
    Désignation
    Couleur
  • HUEN252500
    Lid for insert box, PS, 54×54 mm
    incolore
    1 * 1 ST - SFr. 1.60