Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
Leica® DMIRE 2 et DMIRB/E/HC
N° de catalogue 631-0214
Fournisseur:   EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
N° de catalogue 631-0214
Fournisseur:  EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
Leica® DMIRE 2 et DMIRB/E/HC
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les adaptateurs de microscope s'utilisent avec les micromanipulateurs InjectMan® NI 2 et TransferMan® NK 2. Le support universel est idéal pour l'installation de manipulateurs sur des microscopes verticaux et microscopes stéréo, indépendamment du trépied pour microscope utilisé.
Spécifications
  • Désignation:
    Leica® DMIRE 2 et DMIRB/E/HC