Pincettes
Tweezers, in PMP, Droites pointues, blanc, 145 mm
  231-0248
 :   Brand
Pincettes
  231-0248
 :  Brand
Pincettes
Pincettes
Tweezers, in PMP, Droites pointues, blanc, 145 mm
SFr. 30.30
1 * 10 ST
En PMP, blanc.
  • Extrémités pointues
  • Résiste à la stérilisation à la vapeur (121 °C)
  • Type:
    Droites pointues
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Tweezers, in PMP
  • Longueur:
    145 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..