Pincettes
Tweezers, in PMP, Droites pointues, blanc, 115 mm
231-0247
: Brand
En PMP, blanc.
- Extrémités pointues
- Résiste à la stérilisation à la vapeur (121 °C)
- Type:Droites pointues
- Couleur:blanc
- Désignation:Tweezers, in PMP
- Longueur:115 mm