Pipettes Pasteur
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/boîte, 4 boîtes/paquet
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
Pointe capillaire longue et laminée. Extrémité d'aspiration avec constriction pour tampon d'ouate. Ø interne de la pointe : 1,0 mm.
Certifications: ISO 7712
Documents
Spécifications
- Ø ext.:7 mm
- Emballage:250/boîte, 4 boîtes/paquet
- Capacité:2,0 ml
- Longueur:145 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..