Digital refractometers
Digital refractometer, DR6100, 1,3300 - 1,7000 nD
N° de catalogue 635-0091
Fournisseur:   A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
N° de catalogue 635-0091
Fournisseur:  A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
Digital refractometers
Digital refractometer, DR6100, 1,3300 - 1,7000 nD
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These digital refractometers are fitted with integrated Peltier thermostats for outstanding temperature control. Measurements are made with high accuracy and are not affected by colour or cloudiness.
  • Touch screen with clear menu navigation
  • High quality ceramic PT100 sensor
  • Full GLP suitability with user management functionality
  • Data export in Excel format to a USB flash drive
  • Large measurement range with high resolution
Built-in electronic Peltier thermostat (DR6200-T or DR6300-TF) with a sample temperature control range 10 to 80 °C (stability is 0,05 °C).
All internal data (measurement values, parameters and methods) are organised in an SQL database. This can be accessed externally using SQL queries through a fixed interface (LIMS) for applications in the foodstuffs, sugar, beverage, chemistry, textiles, paper, metalworking and petrochemical industries.
Certifications: For use in FDA regulated sectors due to their GLP compliance. 21 CFR Part 11 software is also available for the device.
Spécifications
  • Modèle:
    DR6100
  • Désignation:
    Digital refractometer
  • Seq:
    02
  • Degré de réfraction:
    1,3300 - 1,7000 nD
  • Poids:
    5 kg
  • Précision:
    ±0,0001 nD
  • L×P×H:
    215×150×345 mm
  • Résolution:
    0,0001 nD
  • Sonde de température:
    ±0,05 °C
  • Interfaces:
    RS232, USB, Ethernet
  • Cat. No.:
    635-0091
  • Mémoire:
    999 values
  • Mesure de la température:
    5...90 °C
  • Affichage:
    TFT LCD 5,7" (320×240 P)
  • Gamme de compensation de température:
    15...35 °C
  • Source de lumière:
    LED with 950 mm filter 590 nm for 1000 000 hours
  • Exigence électrique:
    90 - 260 V
  • Prisme:
    Sapphire
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KRUERI45
    Calibration solution, 1,4500 nD
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 mL
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KRUECBM910F
    Printer ink for CBM910
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KRUECBM916
    Interface cable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 35.10