Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 23,0 mm, 92,0 mm
N° de catalogue DENE1010279
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:23,0 mm
- Ø supérieur:92,0 mm
- Hauteur:65,0 mm
- Seq:15