Stoppers, rubber, red, different sizes | Avantor
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
N° de catalogue 146-0302
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 146-0302
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Prix
SFr. 14.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spécifications
  • Ø inférieur:
    41,0 mm
  • Ø supérieur:
    49,0 mm
  • Hauteur:
    40,0 mm
  • Seq:
    31
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..