Stoppers, rubber, red, different sizes
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
N° de catalogue 146-0300
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 146-0300
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Prix
2.30 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    17,0 mm
  • Ø supérieur:
    22,0 mm
  • Hauteur:
    25,0 mm
  • Seq:
    06