Dropper tips, WHEATON®
bleu
N° de catalogue WHEAW242424-A
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
- Extended controlled dropper tips
- Dispense one drop at a time
- Average drop size is 44 ±6 μl
Bestellinformationen: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Spécifications
- Couleur:bleu
- Seq:48
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..