Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
35 ml, Bouchon à vis supérieur 24-430
N° de catalogue WHEA355442
Fournisseur: DWK Life Sciences
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
N° de catalogue WHEA355442
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
These trypsinising flasks units have screw caps with white styrene-butadiene rubber liners that reduce contamination of contents. Fluted design improves mixing.
Certifications: Conforms to USP Type I and ASTM E-438 Type I, Class A requirements.
Spécifications
- Capacité:35 ml
- Désignation:Bouchon à vis supérieur 24-430
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..