Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 1000 g, Jeu de poids à gorge de préhension, avec gants et certificat DKD
N° de catalogue SARBYCS31-611-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
N° de catalogue SARBYCS31-611-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spécifications
- Série de poids:1 − 1000 g
- Seq:14
- Type:Jeu de poids à gorge de préhension, avec gants et certificat DKD