Calibration weight sets, OIML class E2
1 − 5000 g, Avec certificat
Catalog # SARBYCS31-652-02
Supplier: Sartorius Balances
Jump to:
Product Details & Documents
These E2 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and above in a wooden case; from 1 kg and above, additionally supplied with gloves; Service weight set in a plastic carrying case.
Specifications
- Série de poids:1 − 5000 g
- Seq:15
- Type:Avec certificat
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..