Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
N° de catalogue 146-0301
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø inférieur:36,0 mm
- Ø supérieur:44,0 mm
- Hauteur:40,0 mm
- Seq:30