Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon en PP blanc de 45 mm avec joint d'étanchéité interne et anneau verseur, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/boîte
N° de catalogue 734-3021
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
N° de catalogue 734-3021
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon en PP blanc de 45 mm avec joint d'étanchéité interne et anneau verseur, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/boîte
Prix
SFr. 661.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Surface de croissance:
    550 cm²
  • Emballage:
    4/boîte
  • Capacité:
    1380 ml
  • Désignation:
    Surface lisse, avec bouchon en PP blanc de 45 mm avec joint d'étanchéité interne et anneau verseur
  • Ø ext.×h:
    110×240 mm