ContactUsLinkComponent
Bains cryothermostats circulation, srie Optima R, Grant, Ouverture l x p: 260x115 mm, Niveau de liquide min/max: 120/180 mm, GP 200-R5, Gamme de temp.: -47...100 C, Prcision de temp.: 0.1 C 1 * 1 Pce
  461-0217
Bains cryothermostats circulation, srie Optima R, Grant, Ouverture l x p: 260x115 mm, Niveau de liquide min/max: 120/180 mm, GP 200-R5, Gamme de temp.: -47...100 C, Prcision de temp.: 0.1 C 1 * 1 Pce
  461-0217
Frequently Bought Together