Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle, Flacon Plastique, 100 mL
N° de catalogue HACHS21M002
Fournisseur:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHS21M002
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle, Flacon Plastique, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 43.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle