Filling solutions for combined/reference electrodes
KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue HACHC20C300
Fournisseur:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHC20C300
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, Flacon Plastique, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
91.30 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle
Spécifications