Separating funnels
Separating funnels
100 ml, 14/23 NS
Catalog # QVFLALG0050702
Supplier:   QVF LABORTECHNIK
Separating funnels
Catalog # QVFLALG0050702
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Separating funnels
100 ml, 14/23 NS
Price
SFr. 168.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Stopcock with glass key
  • Without graduations
  • Excellent chemical and temperature resistance
The separating funnels are used for discontinuous shaking out of solvents.
Certifications: Complies to DIN 12 451.
Specifications
  • Rodage femelle:
    14/23 NS
  • Capacité:
    100 ml
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..