Hydrocortisone 98%
Flacon Verre, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone 98%
N° de catalogue ACRO352450050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 50-23-7
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:50-23-7
- Formule:C₂₁H₃₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00011654
- Poids moléculaire:362.47 g/mol
- Point d'ébullition:567 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:212…217 °C
- Densité:1,4 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-020-1
Documents
ACRO35245
Scheda di sicurezza
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to almost white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:212 to 217 °C
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:+150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g