COMPLEMENT POUR CHARIOT 9 FLACONS 2L 1 * 1 Pce
Catalog # MIEL69.5125.01
Anbieter: MIELE
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
VWR®, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Anbieter: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Anbieter: VWR Collection