Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, PE-BD, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Katalognr. NALG312751-9125
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalognr. NALG312751-9125
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Informations de commande: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Documents
Technische Daten
- Ø ext.:20 mm
- Pour:Nalgene controlled dropper
- Filetage:15-415 mm
- Capacité:4 ml
- Hauteur:54 mm
- Matière:PE-BD
- Seq:01
- Cat. No.:NALG312751-9125
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- NALG312758-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2.000 ST - SFr. 430.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- NALG312759-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2.000 ST - SFr. 513.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis