Couteaux à découper
Couteau fixe, avec 3 lames SM 92, en manchettes
N° de catalogue SWAN4313
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à
Product Details & Documents
Couteaux à découper pour usage intensif avec lame fixe ou rétractable.
- Les lames peuvent être échangées
- Couteau à découper avec étui noir élégant qui se fixe sur une ceinture
Delivery information: Le couteau à découper à lame fixe est fourni avec un étui et trois lames SM92 industrielles. Le couteau à lame rétractable est fourni avec deux lames industrielles SM92.
Spécifications
- Type:Couteau fixe, avec 3 lames SM 92, en manchettes