Couteaux à découper
SM 91
N° de catalogue SWAN4201
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à
Product Details & Documents
Couteaux à découper pour usage intensif avec lame fixe ou rétractable.
- Les lames peuvent être échangées
- Couteau à découper avec étui noir élégant qui se fixe sur une ceinture
Lieferinformationen: Le couteau à découper à lame fixe est fourni avec un étui et trois lames SM92 industrielles. Le couteau à lame rétractable est fourni avec deux lames industrielles SM92.
Spécifications
- Type:SM 91
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..