Couteaux à découper
SM 96
N° de catalogue SWAN4203
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à
Product Details & Documents
Couteaux à découper pour usage intensif avec lame fixe ou rétractable.
- Les lames peuvent être échangées
- Couteau à découper avec étui noir élégant qui se fixe sur une ceinture
Informations de livraison: Le couteau à découper à lame fixe est fourni avec un étui et trois lames SM92 industrielles. Le couteau à lame rétractable est fourni avec deux lames industrielles SM92.
Spécifications
- Type:SM 96